Learn More
3M™ Filtros turbo de aire eléctrico Jupiter™
Se utiliza con PAPR Jupiter. Los filtros turbo de aire eléctrico 3M Jupiter™ están disponibles en una amplia selección de protección de gases o partículas.
Marca: 3M™ 7000006598
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los filtros están pensados para utilizarse con el respirador turbo de aire eléctrico Jupiter.Especificaciones
A2P | |
Combinado de gas y vapor con partículas | |
Respirador de aire eléctrico Jupiter™ | |
453-00-25P |