Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Máquina de hielo seco Frigimat Junior
Produce hielo seco en forma de copos o nieve
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F38886-0002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 17.20000kg
Descrizione
- Los copos de hielo seco son útiles para el embalaje de artículos con forma irregular y se producen fácilmente según sea necesario con la máquina de hielo seco Frigimat™ Junior
- Cuando la válvula del cilindro se abre en torno a un ¾ de vuelta completa, el LCO2 se expande en la bolsa para crear nieve de hielo seco. A continuación, la válvula se cierra y la bolsa está lista para extraerse y vaciarse
- La boquilla de latón se enrosca en cualquier cilindro de LCO2 equipado con un tubo de inmersión
- Produce 77 kg de escamas por bolsa.
- Dimensiones del cono: 13 cm x 5,1 cm de diámetro en el extremo
- Dimensiones de la bolsa: 15 x 30 cm (An. x Pr.)
Specifica
770g | |
Fabricar hielo seco | |
1Pack | |
CO2 líquido |
Máquina de hielo seco Junior, 770 g | |
Máquina de hielo seco Junior, 770 g | |
770 g de escamas por bolsa |