Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de pantalla Jumbo
Diseñado para facilitar el funcionamiento, la precisión y la fiabilidad del tiempo. Los temporizadores de pantalla Jumbo Fisherbrand™ cuentan con tres enchufes de 4 mm y cables de prueba, lo que permite la activación externa de las funciones de inicio/parada y división/recorrido/reinicio del temporizador.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30150kg
Código de producto. 11582783
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Periodo de tiempo de 10 h
  • Pantalla Jumbo
  • Tiempos de recorrido divididos
  • Tiempos de recorrido
  • Conómetro de 0,01 s
  • Capacidad de activación externa
  • Cuenta desde 0,01 s hasta 9 h 59min, 59 s y 0,99 s
  • Se puede cambiar entre acumulativo y división de intervalos
  • Número infinito de tiempos límite
  • Exactitud: 0,001%
  • Resolución: 0.01s
  • Dimensiones: 100 mm x 120 mm x 45 mm
  • Se suministra con 1 pila AA
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador
0,001%
AA
Para facilitar el funcionamiento, la precisión y la fiabilidad
10 h
0,01 s
Baterías