Learn More
Velp Scientifica™ JLT Series Flocculators
With multiple stirrers to allow standard conditions to be met during analysis, a basic requirement in order to obtain reliable and repeatable results. Velp Scientifica™ JLT Series Flocculators have digitally selectable speeds.
en la oferta
Especificaciones
Velocidad | De 10 a 300 rpm |
---|---|
Tensión | 100/240 V |
Altura (métrico) | 347 mm |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Material | Metal pintado con epoxi |
Código de producto | Marca | Modelo | Vataje | Peso (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Vataje | Peso (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11791164
|
Velp Scientifica™
F105A0108 |
JLT4 - con 4 posiciones | 11 W | 13 kg | 645 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11701174
|
Velp Scientifica™
F105A0109 |
JLT6 - con 6 posiciones | 19 W | 17 kg | 935 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Microprocessor controlled operating time for unattended operation
- Identical speed and time for all results for comparable results
- Reliable and repeatable results from Velp stirring quality
- Precise speed from an electronically controlled DC gear motor
- High visibility LED displays for speed and time
- Illuminated back panel to simplify sample observation
- Stirring rods adjustable in height without tools
- Strong resistance to chemical and mechanical corrosion
- Available in 4- or 6-position models
Especificaciones
De 10 a 300 rpm | |
347 mm | |
Metal pintado con epoxi |
100/240 V | |
50/60 Hz |