Learn More
Azpack™ Bidón, HDPE
Click to view available options
Capacidad: 25L
Descripción
- Cuello estrecho
- Mango aplastado
- Se vacía completamente
- Compatibles con el contacto con alimentos
- Conforme a 94/62/CEE (metales pesados)
- Incluye tapón roscado a prueba de manipulaciones con asiento de junta de espuma EPE
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
Tipo de producto | Bidón |
Certificaciones/conformidad | Con marcado de la UN 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201 |
Color del tapón | Negro |
Revestimiento del tapón | Junta de espuma EPE |
Material del cierre | EPE |
Tamaño del tapón | DIN 61 |
Tipo de tapón | Tapón roscado con trinquete a prueba de manipulaciones |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 48,5 mm |
Capacidad (métrico) | 25 L |