Learn More
Cole-Parmer™ Paquetes fríos Ice-Pak JD Honigberg™
Refrigere las muestras para su envío con estos paquetes fríos. Los paquetes fríos Ice-Pak Cole-Parmer™ JD Honigberg™ se congelan en 6-10 horas y permanecen a temperatura constante a -6 °C durante un máximo de 72 horas.
Marca: Cole-Parmer™ 06345-10
Detalles adicionales : Peso : 5.70000kg
Descripción
- Los envases no son tóxicos y no contaminan las muestras.
- Úselos con contenedores aislados para obtener mejores resultados cuando se envíen materiales sensibles al calor.
- 24 paquetes por caja
Especificaciones
24 paq. | |
Refrigere las muestras para su envío | |
-6 °C |
Paquete frío | |
127 x 76,2 x 25,4 mm |