Learn More
Lenz Laborglasintrumente Jacketed Extractor Heads Acc. To Knöfler-Böhm
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
231.08€ - 434.92€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10315741
|
Lenz Laborglasintrumente
05410125 |
30 mL |
231.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10768271
|
Lenz Laborglasintrumente
05410158 |
500 mL |
434.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10819510
|
Lenz Laborglasintrumente
05410149 |
250 mL |
321.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Jacketed extractors acc. to DIN 12604
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio Duran |