Learn More
GPE Scientific™ Borboteador de línea de vacío J Young
El borboteador de línea de vacío J Young GPE Scientific™ está especialmente diseñado para su uso con líneas de Schlenk y colectores de vacío.
Marca:  GPE Scientific™ JYB/1
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15894804
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
Especificaciones
Especificaciones
20 ml
130 mm
Borboteador de línea de vacío
30 mm