Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds, and is available in different capacities.
103.00€ - 154.00€
Especificaciones
Incluye | Llave de vidrio y toma |
---|---|
Tipo de producto | Schlenk Flask |
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884894
|
GPE Scientific™
SRG/25 |
25 ml |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804904
|
GPE Scientific™
SRG/50 |
50 ml |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864894
|
GPE Scientific™
SRG/100 |
100 ml |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894894
|
GPE Scientific™
SRG/250 |
250 ml |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814904
|
GPE Scientific™
SRG/500 |
500 ml |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874894
|
GPE Scientific™
SRG/1000 |
1000 ml |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Includes glass key and socket
- Available in various capacities
- Available with different joint sizes
Especificaciones
Llave de vidrio y toma | |
Schlenk Flask | |
Forma redonda |