Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
90.65€ - 141.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Colectores de vacío y líneas Schlenk |
---|---|
Incluye | Tapón macho fino |
Tipo de producto | Matraz de muestra |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15824794
|
GPE Scientific™
JCF/25 |
25 ml |
90.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844794
|
GPE Scientific™
JCF/50 |
50 ml |
91.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804794
|
GPE Scientific™
JCF/100 |
100 ml |
96.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15834794
|
GPE Scientific™
JCF/250 |
250 ml |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854794
|
GPE Scientific™
JCF/500 |
500 ml |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814794
|
GPE Scientific™
JCF/1000 |
1000 ml |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap
Especificaciones
Colectores de vacío y líneas Schlenk | |
Tapón macho fino | |
Matraz de muestra |