Learn More
GPE Scientific™ Tubo Finger Schlenk J Young con grifo de rosca de cierre rápido
El tubo Finger Schlenk J Young GPE Scientific™ con grifo de rosca de cierre rápido está especialmente diseñado para su uso con líneas y colectores de vacío de Schlenk.
Marca: GPE Scientific™ JFF/5
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
- Diseñado para su uso con líneas de Schlenk
- Incluye un grifo de rosca de cierre rápido
Especificaciones
Incluye un grifo de rosca de cierre rápido | |
Líneas y colectores de vacío de Schlenk | |
Tubo Finger Schlenk | |
5 ml |