Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para salas limpias
Cuenta con un agente antimicrobiano para evitar la proliferación bacteriana.
234.00€
Especificaciones
Material | Contiene film de polietileno extraíble recubierto con adhesivo; materiales: Polietileno y poliestireno |
---|---|
Tipo | Cleanroom Mat |
Para utilizar con (aplicación) | Control de contaminación |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11545315
|
Texwipe™
AMA184681B |
Azul | 18 x 46 pulg. |
234.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11555315
|
Texwipe™
AMA184681W |
Blanco | 18 x 46 pulg. |
234.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Marcos y alfombrillas adhesivas para salas limpias y áreas críticas
- Fabricados en polietileno (alfombrillas) y poliestireno (marcos)
- Captura y retiene las partículas de contaminantes de los pies y las ruedas.
- La hoja de polietileno extraíble con revestimiento adhesivo atrapa las partículas y evita la transferencia.
- Pestañas numeradas para simplificar el inventario y la sustitución
Especificaciones
Contiene film de polietileno extraíble recubierto con adhesivo; materiales: Polietileno y poliestireno | |
Cleanroom Mat | |
Control de contaminación |