Learn More
Fisherbrand™ Agitador Isotemp™
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento excepcionales para los protocolos rutinarios.
280.00€ - 424.00€
Especificaciones
Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
---|---|
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo de tapón | Reino Unido/AUS/CN |
Descripción | Agitador |
Código de producto | Marca | Material de la placa superior | Requisitos eléctricos | Área de la superficie de la placa superior (imperial) | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de la placa superior | Requisitos eléctricos | Área de la superficie de la placa superior (imperial) | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15363508
|
Fisherbrand™
|
Cerámica | 230 V, 50/60 Hz | 4,25 x 4,25 in | 230 V |
280.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15333518
|
Fisherbrand™
|
Cerámica | 230 V, 50/60 Hz | 7,25 x 7,25 in | 230 V |
297.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15333538
|
Fisherbrand™
|
Cerámica | 230 V, 50/60 Hz | 10,25 x 10,25 in | 230 V |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento excepcionales para los protocolos rutinarios. Disponibles en tres tamaños, que proporcionan flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
- Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Opcional protección contra salpicaduras
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
- La barra de agitación se incluye
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantía
Tres años
Especificaciones
De 50 a 1500 rpm | |
50/60 Hz | |
Reino Unido/AUS/CN | |
Agitador |