Learn More
Fisherbrand™ Enfriadores de recirculación Isotemp™ I, bomba PD-1, 230 V, 50 Hz
Una línea compacta de enfriadores recirculantes con refrigeración.
Marca: Fisherbrand™
2870.82 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 40.80000kg
Descripción
- Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
- Manómetro situado en el panel frontal para ver con mayor facilidad la presión de la aplicación
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Indicadores luminosos del controlador: Indican si la unidad se está enfriando;
- Indican cuando se está modificando el valor de referencia
- Indican si se han modificado o superado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
Especificaciones
De 10 °C a 35 °C | |
600 W (a +20 °C) | |
De 10 °C a 30 °C | |
5,3/ l/min (4,1 bar) | |
±0,1 °C | |
230 V |
9,5 L | |
PD1 (bomba de desplazamiento positivo) | |
Isotemp I | |
R134A | |
604,5 x 355,6 x 584,2 mm |