Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 6200 H7
Reliable, high-wattage heaters that deliver rapid fluid heat up and ensure fluid compatibility for your application.
1960.00€
Especificaciones
Tipo de bomba | Fuerza y Succión |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 10 °C a 200 °C |
Código de producto | Marca | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11306681
|
Fisherbrand™
|
230 V | 50 Hz |
1960.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters.
- High temperature and low level cut-outs
- Compact footprint maximizes bench space
Especificaciones
Fuerza y Succión | |
De 10 °C a 200 °C |