Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación acrílicos calefactados abiertos Isotemp™ 4100 H19A
Los baños con calefacción de acrílico abiertos están equipados con placas de puente para la colocación del cabezal de control
1510.00€
Especificaciones
Caudal | 17 L/min |
---|---|
Tipo de bomba | Fuerza |
Intervalo de temperatura | De 10 °C a 80 °C |
Tipo | Baño de circulación acrílico calefactado abierto Isotemp™ |
Presión máxima | 310 mbar |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11326671
|
Fisherbrand™
|
230 V, 50 Hz | 4100 H19A | De 15,6 L a 19,9 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
De gran valor para clientes que necesitan observar el comportamiento de la aplicación dentro del baño.
- Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
- Con baños de 19 litros
- Visualización sencilla de la muestra durante el funcionamiento
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 80 °C
Especificaciones
17 L/min | |
De 10 °C a 80 °C | |
310 mbar | |
20,7 in | |
13,9 in | |
13,3 in |
Fuerza | |
Baño de circulación acrílico calefactado abierto Isotemp™ | |
20,7 x 13,9 x 13,3 in (52,5 x 35,3 x 33,7 cm) | |
52,5 cm | |
35,3 cm | |
33,7 cm |