Learn More
Cloruro de isopropilmagnesio - Complejo de cloruro de litio, solución de 1,3M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523470
88.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
745038-86-2, 109-99-9
C3H7Cl2LiMg
145.23
MFCD07784514
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl
11275082
[Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
745038-86-2, 109-99-9
C3H7Cl2LiMg
145.23
MFCD07784514
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl
11275082
[Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex
Color Gris a amarillo
Nombre de nota 14% solution in THF
Concentración 1.1 to 1.5M
Densidad 0.9800g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Nombre IUPAC litio; magnesio; propano; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.24
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.98
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.