Learn More
Salicilato de isopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152080
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
607-85-2
MFCD00035703
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
11838
CHEBI:38703
propan-2-il 2-hidroxibenzoato
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
607-85-2
MFCD00035703
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
11838
CHEBI:38703
propan-2-il 2-hidroxibenzoato
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Salicilato de isopropilo, 99 %, ACROS Organics, Cantidad:250 g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:122,0 °C (18,0 mmHg), incoloro a amarillo, Peso molecular:180,203; Porcentaje de pureza:99 %, Intervalo porcentual de ensayo:99 %; CAS:607-85-2, ChEBI:CHEBI:38703, Densidad:1,0600 g/ml, número EINECS:210-143-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isopropyl salicylate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 122.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H12O3
Índice de refracción 1.5090 to 1.5110
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.06
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2