Learn More
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido (IPTG) (sin dioxano), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Poly Bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido |
Nombre de nota | Sin dioxano |
Punto de fusión | 105 °C |
Color | Blanco |
pH | De 5 a 7 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % (por TLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Índice Merck | 15, 5126 |
Rotación específica | -28.5 a -34.5° (+ o −) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.