Learn More
Isopropanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical
C3H8O, número de CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, 2-propanol, alkolave, avantina, dimetilcarbinol, hartosol, isopropanol, alcohol isopropílico, petrohol, alcohol sec-propílico, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
Marca: Fisher Chemical P/7508/17
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 2.97000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
C3H8O, número de CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, 2-propanol, alkolave, avantina, dimetilcarbinol, hartosol, isopropanol, alcohol isopropílico, petrohol, alcohol sec-propílico, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
Especificaciones
7 | |
67-63-0 | |
81 °C | |
Frasco de vidrio ámbar | |
C3H8O | |
43 mmHg a 20 °C | |
alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 |
-89.5 °C | |
Incolora | |
2.5 l | |
Líquido | |
11674 | |
2.27 mPaS a 20 °C | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ol | |
3776 | |
60.1 g/mol |
Seguridad y manipulación
- Propan-2-ol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.