Learn More
Merck Filtros de membrana de policarbonato Isopore™
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica. Los filtros de membrana de policarbonato EMD Millipore Isopore™ ofrecen una superficie lisa similar al vidrio para una observación de muestras más clara. Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
145.00€ - 697.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 8,5 psi |
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10556722
|
Merck
ATTP02500 |
25 mm |
272.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10546722
|
Merck
ATTP01300 |
13 mm |
145.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10044640
|
Merck
ATTP03700 |
37 mm |
262.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10237870
|
Merck
ATTP04700 |
47 mm |
312.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10447221
|
Merck
ATTP14250 |
142 mm |
697.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
Ideales para análisis de aire, biología celular, cultivo celular, bioensayos, citología, análisis medioambiental y epifluorescencia.- Hidrófilos y no higroscópicos
- No es necesaria su limpieza para la mayoría de microscopías de luz transmitida
- No es necesario el equilibrado con vapor de agua
- Ceniza baja e uniforme y pesos tara bajos
- No reactivos a la mayoría de tinciones
- El grosor medio varía de 9 a 11 μm
- El índice de refracción típico es de 1.6
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Análisis de aire; biología celular; cultivo celular; bioensayos; citología; análisis medioambiental; epifluorescencia. | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |
8,5 psi | |
Filtro de pantalla | |
0,8 μm | |
Promedio 85 ml/min x cm2 (resultados típicos (a 10 psi); 125 ml/min x cm2/psi) | |
20,0 L/min/cm2 | |
Membranas de filtración |