Learn More
Isohexano, contiene < 5 % de N-hexano, para análisis de residuos, Distol™
90.70 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Especificaciones
Punto de fusión | -154°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 60°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.18g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isohexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.