Learn More
DuPont™ Mono sin capucha Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado
282.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
364.80 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
364.80 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Disponible en tallas de S a XXXL
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte posterior para facilitar un buen ajuste
- Ojales para el pulgar elásticos y cubiertos de Tyvek™
- Elástico acanalado en muñecas y tobillos
- Cierre con cremallera frontal
- Solapa hermética
Especificaciones
Tipo de producto | Mono sin capucha |
Tamaño | Pequeño |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástica en parte posterior |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera delantera |
Tipo de costura | Sellado |
Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.