Learn More
DuPont™ Fundas estériles Tyvek™ IsoClean™
154.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
165.35 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
165.35 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21786" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
165.35 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
165.35 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21786" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Longitud (métrico): 45 cm
Descripción
- Manguito de 45 cm de longitud.
- Costuras selladas.
- Elástico acanalado en muñecas y bíceps.
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
- Blanco, talla única.
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | HDPE no tejido |
Tipo de producto | Funda |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Esterilidad | Estéril |
Desechables | Sí |
Tipo de costura | Sellado |
Estilo de manguito | Elástico |
Modelo | D15466036 |
Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.