Learn More
Micronova™ Bolsas para materiales peligrosos
Estas bolsas para materiales peligrosos de LDPE de baja densidad están diseñadas para contener residuos biomédicos y peligrosos en entornos asépticos y controlados.
247.00€ - 281.00€
Especificaciones
Material | LDPE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No |
Instrucciones de cuidado | Mantener a temperatura ambiente |
Descripción | Cinco revestimientos plegados por bolsa doble |
Cantidad | 50/caja |
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13172360
|
Micronova™
BL2-25REIRBB |
Rojo | 61 L | Estéril |
247.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15591745
|
Micronova™
BL2-32YEIRBB |
Amarillo | 113.5 L | Estéril |
281.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las bolsas para materiales peligrosos Micronova están fabricadas con polietileno, rojo o amarillo, de baja densidad y cumplen con la FDA, y pueden usarse con los soportes Micronova BinLiner de la serie BLSSH.Las bolsas para riesgos biológicos están diseñadas para el almacenamiento y eliminación de residuos biomédicos y las bolsas para materiales peligrosos están diseñadas para la separación y eliminación de residuos peligrosos
- Bolsas para materiales peligrosos de polietileno de baja densidad
- Bolsas rojas o amarillas para riesgos biológicos y materiales peligrosos
- Las bolsas para riesgos biológicos están claramente marcadas con un símbolo de peligro biológico en tinta negra
- Las bolsas para materiales peligrosos están etiquetadas para la separación de residuos en los EE. UU
- Los revestimientos 32YE son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1515
- Los revestimientos 24YE y 25RE son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-168
- Las bolsas más pequeñas con fondo de estrella son ideales para envases redondos
- Las bolsas más grandes cuentan con sellado plano
- Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
- Los revestimientos estériles irradiados con rayos gamma son aptos para áreas asépticas
Especificaciones
LDPE | |
Mantener a temperatura ambiente | |
50/caja |
No | |
Cinco revestimientos plegados por bolsa doble |