Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43933
13.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride hexahydrate
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride hexahydrate
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 280.0°C to 285.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 102% (Iodometry)
Fórmula lineal FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Índice Merck 15,4046
Información de solubilidad Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P313-Consultar a un médico.