Learn More
Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | FeCl2 · 4H2O |
Número UN | 3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.81g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | ReagentPlus™ |
Presión de vapor | 10mmHg (693°C) |