Learn More
Grant Instruments™ Documentación IQ/OQ
Ofrece al usuario de los equipos una mayor comparabilidad y verificación con sus instrumentos. La documentación IQ/OQ de Grant Instruments™ simplifica los procedimientos de instalación y mantenimiento, reduce los errores comunes del usuario y crea un registro claro del rendimiento de un instrumento a lo largo de su vida útil.
Marca: Grant Instruments™ IQOQ TX150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cualificación de la instalación (IQ): el instrumento se ha entregado e instalado de acuerdo con los requisitos del fabricante
- Cualificación operativa (OQ): el instrumento funciona de acuerdo con su especificación
- Cada conjunto de documentación IQ/OQ es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
- Se recomienda adquirir la documentación IQ/OQ en el momento de pedir el equipo de Grant Scientific.
Especificaciones
Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150 | |
Documento IQ/OQ |