Learn More
Grant Instruments™ Documentación IQ/OQ
Ofrece al usuario de los equipos una mayor comparabilidad y verificación con sus instrumentos. La documentación IQ/OQ de Grant Instruments™ simplifica los procedimientos de instalación y mantenimiento, reduce los errores comunes del usuario y crea un registro claro del rendimiento de un instrumento a lo largo de su vida útil.
Marca:  Grant Instruments™ IQOQ SBB AQUA PLUS
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15241196
  • 562.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cualificación de la instalación (IQ): el instrumento se ha entregado e instalado de acuerdo con los requisitos del fabricante
  • Cualificación operativa (OQ): el instrumento funciona de acuerdo con su especificación
  • Cada conjunto de documentación IQ/OQ es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
  • Se recomienda adquirir la documentación IQ/OQ en el momento de pedir el equipo de Grant Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Todos los modelos SBB Aqua Plus
Documento IQ/OQ