Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, dioxane-free
Induzca la expresión de genes bajo el control del operón lac en procedimientos de clonación y expresión de proteínas.
30.27€ - 325.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10725471
|
Thermo Scientific™
R0392 |
5 g |
86.00€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10849040
|
Thermo Scientific™
R0393 |
25 g |
325.00€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10213090
|
Thermo Scientific™
R0391 |
1 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
IPTG (isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido) es un análogo sintético de la lactosa altamente estable. Desactiva el represor lac e induce la síntesis de β-galactosidasa, una enzima que propicia la utilización de la lactosa. IPTG se utiliza para inducir la expresión de genes clonados bajo el control del operón lac. Se emplea junto con X-Gal (n.º R0941) para determinar el fenotipo lac en la detección de colonias blancas o azules.
Desactiva el represor lac e induce la síntesis de β-galactosidasa, una enzima que propicia la utilización de la lactosa. IPTG se emplea para inducir la expresión de los genes clonados bajo el control del operón lac. Se emplea junto con X-Gal para determinar el fenotipo lac en la selección de colonias blancas o azules.La solución acuosa de IPTG 100 mM lista para su uso no es tóxica, es estable y se filtra a través de una membrana de 0,22 μm y formulada para uso directo en la detección de colonias blancas o azules.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.