Learn More
Yodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15582790
56.06 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
74-88-4, 7440-50-8
CH3I
141.94
MFCD00001073
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
6328
CHEBI:39282
Yodometano
CI
74-88-4, 7440-50-8
CH3I
141.94
MFCD00001073
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
6328
CHEBI:39282
Yodometano
CI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iodomethane
Punto de fusión -66.0°C
Densidad 2.2800g/mL
Punto de ebullición 42.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3I
Índice de refracción 1.5290 to 1.5310
Cantidad 100 g
Gravedad específica 2.28
Información de solubilidad Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodomethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.