Learn More
Yodoetano, +98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021912
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11437097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14444.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.966 g/mol
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodoetano es un excelente agente de etilación utilizado en la síntesis orgánica para introducir un grupo etílico en un compuesto. Reacciona con magnesio para formar el reactivo de Grignard, yoduro de etilmagnesio que se utiliza en la síntesis orgánica. Participa en la preparación de 1-etil-3-nitro-2-fenil-indol y también sirve como promotor de radicales de hidrógeno.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la luz y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y magnesio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-03-6
Fórmula molecular C2H5I
Peso molecular (g/mol) 155.966
Número MDL MFCD00001091
Clave InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
PubChem CID 6340
ChEBI CHEBI:42487
Nombre IUPAC Yodoetano
SMILES CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -108°C
Densidad 1.95
Punto de ebullición 70°C to 73°C
Temperatura de inflamación >73°C (163°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 100 g
Beilstein 505934
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,3813
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodoethane