Learn More
Invitrogen™ UTP
Solución lista para su uso
Marca: Invitrogen™ 18333013
65.40 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
ATP, CTP, GTP, UTP (nucleósido 5'-trifosfatos) y la mezcla de NTP de 10 mM son adecuados para su uso en reacciones de transcripción in vitro con polimerasas de ARN SP6, T3 y T7 para la producción de sondas de ARN o transcripciones de ARN para su traducción a extractos de traducción in vitro. Suministrado a una concentración de 10 mM en Tris-HCl de 1 mM (pH de 7,5).
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco.
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
10 mM | |
5 μmol | |
Liquid |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Sin marcar | |
in vitro Transcription |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.