Learn More
Invitrogen™ Uracil-ADN-glicosilasa
Elimina los residuos de uracilo de la fracción de azúcar del ADN monocatenario y bicatenario sin destruir la cadena principal del fosfodiéster.
Marca:  Invitrogen™ 18054015
296.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10748653
  • 445.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El uracil-ADN-glicosilasa (uracil-N-glicosilasa) elimina los residuos de uracilo de la fracción de azúcar del ADN monocatenario y bicatenario sin destruir la cadena principal del fosfodiéster, evitando su uso como objetivo de hibridación o como molde para las ADN polimerasas.
También se conoce como uracil-N-glicosilasa.
  • No elimina el uracilo del ARN.
  • Purificado a partir de E. coli que expresa el gen UNG de E. coli en el plásmido
  • Una unidad cataliza la liberación de 1 nmol de uracilo libre a partir de 3H-poli(dU) en 1 hora a 37 °C
Ayuda a eliminar la contaminación cruzada en la PCR, lo que resulta en menos resultados falsos positivos para la clonación de fragmentos de PCR.
Recommended Storage
Store at -5deg; to -30°C
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5° a -30 °C).
qPCR
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Líquido
ADN polimerasa
PCR, PCR en tiempo real (qPCR), Real Time PCR (qPCR)