Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Tris Hydrochloride
Simplifica la preparación de tampones Tris
Marca: Invitrogen™ 15506017
220.40 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52000kg
Descripción
- Hidrocloruro de Tris UltraPure [hidrocloruro de tris(hidroximetil)aminometano], utilizado para simplificar la preparación de tampones Tris
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Tris | |
Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting | |
Clorhidrato de Tris | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Ultrapuro™ | |
500 g | |
Polvo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.