Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Acrylamide
Se recristaliza tres veces para asegurar un producto altamente purificado
Marca:  Invitrogen™ 15512023
400.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 0.56000kg Transport : UN number : 2074 Chem class : 6.1 Pack group : III
Código de producto. 11598736
  • 600.00€ / 500 g
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La acrilamida UltraPure™ es el ingrediente principal en geles de poliacrilamida, que se utilizan para la separación electroforética de fragmentos de ácidos nucleicos y proteínas. Los fragmentos de ADN generados por la digestión endonucleasa de restricción, la secuenciación de dideoxi o los métodos de secuenciación Maxam y Gilbert pueden separarse mediante electroforesis de gel de poliacrilamida (PAGE).
  • Las proteínas se pueden separar mediante diversas técnicas con geles de poliacrilamida, incluidos geles de desnaturalización con SDS o urea, geles de enfoque isoeléctrico y geles nativos en una amplia variedad de tampones
  • Pruebas de rendimiento y calidad: El tiempo de polimerización se evalúa en un sistema de gel de poliacrilamida SDS
Electroforesis en gel de acrilamida, purificación y análisis de ARN y ADN, fundición de gel, electroforesis e inmunotransferencia (blotting) en gel de ácidos nucleicos, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
Electroforesis en gel
500 g
Acrilamida
Ultrapuro™
Temperatura ambiente