Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE
Creado específicamente para reducir la mutagenicidad y ser más segura que el bromuro de etidio para teñir ADN en geles de agarosa o acrilamida.
207.00€ - 630.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | • Se suministra como una solución lista para su uso en 0,5X TBE Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original. |
---|---|
Ubicación de detección | Detección en gel |
Método de detección | Fluorescencia |
Etiqueta o tinte | SYBR Safe |
Tipo de producto | Tinción para geles de ADN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10534623
|
Invitrogen™
S33100 |
1 l |
207.00€
1 litro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11550676
|
Invitrogen™
S33101 |
4 l |
630.00€
4 litros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La tinción SYBR Safe es menos mutagénica y ofrece mejor sensibilidad que el bromuro de etidio. Se suministra como una solución premezclada que puede usarse como una solución de bromuro de etidio, ya sea en el gel durante el proceso de electroforesis o como tinción posterior al proceso. Cuando se une a los ácidos nucleicos, la tinción SYBR Safe verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∽280 y ∽502 nm, y una emisión máxima a ∽530 nm. La tinción de gel de ADN SYBR Safe también está disponible en 4 l (S-33101) de solución lista para usar. El kit de inicio de tinción de gel de ADN SYBR Safe (S-33110, que se vende por separado) incluye 1 l de tinción de gel de ADN SYBR Safe y un filtro fotográfico (S-37100).
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
• Se suministra como una solución lista para su uso en 0,5X TBE Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original. |
|
Fluorescencia | |
Tinción para geles de ADN | |
Temperatura ambiente |
Detección en gel | |
SYBR Safe | |
Menos peligroso | |
ADN |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.