Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ III
Mutante exclusivo de SuperScript II RT
142.00€ - 1530.00€
Especificaciones
Formato | Tubo |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | De 30 a 50 min |
Técnica | Transcripción reversa |
Temperatura óptima de reacción | de 50 °C |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10432122
|
Invitrogen™
18080093 |
10 reacciones |
142.00€
2 miles de unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10368252
|
Invitrogen™
18080044 |
50 reacciones |
428.00€
10 miles de unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12087539
|
Invitrogen™
18080085 |
200 reacciones |
1530.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La transcriptasa inversa (RT) SuperScript III está activa a 50 °C y tiene una vida media de 220 minutos, por lo que ofrece una mayor especificidad con cebadores específicos de genes (GSP) y el más alto rendimiento de ADNc de todas las RT. Es ideal para realizar RT-PCR de un gen específico o para generar ADNc de muestras de ARN totales o poli (A)+. Como SuperScript II, sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. La RT SuperScript III está diseñada genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales que aumentan la vida útil media, reducen la actividad de ARNasa y aumentan la estabilidad térmica.- Termoestabilidad: semivida de 220 minutos a 50 °C.
- Producción: reducción de la actividad de ARNasa H para obtener más ADN complementario de longitud completa
- Especificidad: actividad completa a 50°C para mayor especificidad con cebadores específicos de genes
- Aplicaciones: etiquetado de matrices, bibliotecas de ADN complementario, RT-PCR, extensión de cebadores, RACE 3’ y 5’
- Fuente: Purificación a partir de E. coli que expresa el gen pol del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), mutagenizada para aumentar la estabilidad térmica y la vida útil media, así como reducir la actividad de ARNasa H.
- Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
- Concentración: 200 u/μl
- Definición de la unidad: Una unidad de RT SuperScript III es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable en ácido en 10 min a 37 °C mediante poly(A)·oligo(dT)12-18 como cebador de molde·
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
- Temperatura óptima de reacción: 50 °C
- Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, etiquetado de matrices, bibliotecas de ADNc, extensión de cebador, RACE 3' y 5’
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Tubo | |
De 30 a 50 min | |
de 50 °C | |
Reducido | |
200 U/μl | |
Componentes separados | |
Hasta 12,3 kb |
Alto | |
Transcripción reversa | |
SuperScript III | |
Hielo seco | |
Primera cadena de ADNc | |
Transcripción reversa | |
ARN |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.