Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Gel Purification Kit
Listo para su uso en clonación, secuenciación, transformación o transfección
Marca: Invitrogen™ K199925
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Includes: Cada kit de purificación de gel S.N.A.P. incluye suficientes columnas S.N.A.P., viales de recolección y reactivos para 25 purificaciones de gel.
Description
El kit S.N.A.P.™ El kit de purificación de gel se ha diseñado para la purificación rápida de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa. La clave es la exclusiva resina S.N.A.P., que se proporciona lista para usar en un formato de columna de centrifugación. La resina une eficazmente ácidos nucleicos de hasta 20 kb; elimina las extracciones orgánicas y la necesidad de realizar precipitaciones de etanol que requieren mucho tiempo.
- El kit de purificación de gel S.N.A.P.™ produce ADN puro en un procedimiento rápido y fácil de realizar
- Excinda la banda de ADN de su gel de agarosa.
- Añada la solución Nal (incluida) y derrita la agarosa a 42-50 °C.
- Cargue la muestra en la columna de centrifugación S.N.A.P.™
- Elimine los contaminantes.
- Eluya el ADN en agua
Extracción de gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, y extracción de ADN
Specifications
Columna de centrifugación | |
Kit | |
Gel | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
25 preparaciones | |
Kit de purificación de gel | |
Ácidos nucleicos en fragmentos de gel |
Cada kit de purificación de gel S.N.A.P.™ incluye suficientes columnas S.N.A.P.™, viales de recolección y reactivos para 25 purificaciones de gel. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Columna de centrifugación | |
Clonación, PCR | |
Bromuro de etidio, SYBR Safe | |
S.N.A.P. ™ | |
25 preparaciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.