Learn More
Invitrogen™ Inhibidor de la ribonucleasa recombinante RNaseOUT™
Protege el ARNm y mejora el rendimiento total del ADNc
Marca: Invitrogen™ 10777019
257.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT es un potente inhibidor no competitivo de ribonucleasas de tipo pancreático como ARNasa A. Se utiliza para evitar la degradación del ARN en una serie de aplicaciones. El inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT es una proteína acídica con un peso molecular ∼ 52 kDa. RNaseOUT inhibe la RNasa A, RNasa B y RNasa C.
Aplicaciones síntesis de ADNc, RT-PCR y transcripción y translación in vitro
Fuente Purificada por cromatografía de afinidad de E. coli que expresa un gen porcino clonado
Pruebas de rendimiento y calidad pureza de SDS-PAGE, ensayo de endodesoxirribonucleasa, concentración de proteínas, actividad específica, rendimiento evaluado por RT-PCR
Definición de la unidad una unidad inhibe 5 ng de ARNasa A en un 50 % mediante el uso de citidina 2, 3 monofosfato cíclico (cCMP) como sustrato
Condiciones de reacción de la unidad 100 mm de Tris-acetato (pH 6,5), 1 mm EDTA, 0,2 mm CCMP, 2 μg de RNasa A en 1 ml de 0 a 10 minutos a 25 °C
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
100 mm | |
10 min | |
Hielo seco |
Almacenar a -20 °C. Evite exponer el producto a cambios frecuentes de temperatura. El inhibidores de ribonucleasa RNaseOUT™ requiere 1 mm de DTT para mantener la actividad. El producto tiene una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra, a menos que se indique lo contrario en la documentación del producto. |
|
RNaseOUT™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.