Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de ARN Quant-it™ RiboGreen y reactivo de RNA RiboGreen, kit de cuantificación de ARN RediPlate™ 96 RiboGreen™
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen permite realizar ensayos de cuantificación de ARN rápidos, simples y altamente sensibles basados en fluorescencia. La microplaca está precargada con el reactivo RiboGreen, que produce una fluorescencia verde brillante al unirse al ARN o al ADN.
Marca:  Invitrogen™ R32700
373.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10694633
  • 416.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Includes: Tampón TE 20X patrones de ARN ribosomal, una microplaca de 96 pocillos con 12 tiras extraíbles, cada una con 8 pocillos. Las once tiras están precargadas con el reactivo RiboGreen. La tira restante (pestañas ennegrecidas) contiene una serie de ARN para generar curvas estándar.
Descripción
Descripción
Cuantifique tan solo 1 ng de ARN con el kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen o el kit de cuantificación de ARN RiboGreen RediPlate 96. Estos kit de cuantificación de ARN contienen reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen, que es uno de los colorantes de detección más sensibles para la cuantificación de ARN en solución, con una detección de fluorescencia lineal en el intervalo de 1 a 200 ng de ARN.
El kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen
, que contiene uno de los colorantes de detección más sensibles para la cuantificación de ARN, el kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen y el kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen ofrecen detección de fluorescencia lineal en el intervalo de 1 a 200 ng de ARN. Ambos kits de ensayo contienen reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen, así como tampones y estándares de ARN.
Kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen es un ensayo de cuantificación de ARN basado en fluorescencia rápido, sencillo y altamente sensible. La microplaca está precargada con el reactivo RiboGreen, que muestra una fluorescencia verde brillante al unirse al ARN o al ADN. Solo tiene que añadir el tampón y las muestras a los pocillos de la microplacas, esperar 10 minutos y leer la fluorescencia en cualquier lector de microplacas basado en fluorescencia estándar. El versátil diseño de RediPlate 96 es ideal tanto para la cuantificación de ARN de alto rendimiento como para la medición de números de muestra pequeños.
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen también ofrece las siguientes ventajas:
Automatizado: un tiempo de incubación de 10 minutos sin pasos de separación hace que el ensayo sea ideal para mediciones automatizadas de alto rendimiento
Preciso: el coeficiente de variación medio para los ensayos replicados es ≤ 5 % utilizando un sistema robótico de manipulación de líquidos
Práctico: cada placa incluye patrones de ARN medidos previamente y está lista para su uso inmediato
De fácil lectura: el ensayo se puede realizar utilizando lectores de microplacas estándar basados en fluorescencia
Aplicaciones
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen es ideal para medir los rendimientos de preparaciones de ARN para experimentos de micromatrices, PCR de transcripción inversa (RT-PCR), PCR de visualización diferencial, análisis de Northern blot, ensayos de nucleasa S1, ensayos de protección de ARNasa y preparaciones de bibliotecas de ADNc.
Reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen
El reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen es uno de los colorantes de detección más sensibles para la cuantificación de ARN en solución, con una detección de fluorescencia lineal en el intervalo de 1 a 200 ng de ARN. Este reactivo también se incluye con el kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen y se suministra completo con tampón y estándar de ARN.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Fluorescencia
Lector de microplacas
RIBOGREEN, RediPlate
Temperatura ambiente
500/525
De 3 a 200 ng
Kit de ARN RiboGreen RediPlate 96