Learn More
Invitrogen™ Primers aleatorios
Primers realmente aleatorios y adecuados para la síntesis de ADN mediante fragmentos Klenow con moldes de ADN. También se destinan a la síntesis de ADNc mediante transcriptasa inversa con moldes de ARNm.
Marca: Invitrogen™ 48190011
208.05 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Los cebadores aleatorios son oligodesoxirribonucleótidos (en su mayoría hexámeros) que se utilizan para preparar sondas de ADN etiquetado a partir de moldes para la hibridación mediante filtro y la hibridación in situ y para cebar los ARNm con o sin poli(A) para la síntesis de ADNc. Para evitar interferencias del tampón de almacenamiento, se suministran primers aleatorios en un tampón con bajas concentraciones de sal.
- Pruebas de rendimiento y calidad: La incorporación de un nucleótido marcado radiactivamente se verifica mediante el ADN de control en una reacción de etiquetado de cebadores aleatorios.
- Suministrado a 3 μg/μl en Tris-HCl de 3 mM (pH de 7,0), EDTA de 0,2 mM.
PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, transcripción inversa, RT-PCR de dos pasos
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Primer | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Aleatorio | |
Síntesis de ADNc |
100 µl de primers aleatorios se suministran a una concentración de 3 µg/µl en Tris-HCl de 3 mM (pH de 7,0), EDTA de 0,2 mM. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
3 μg/μL | |
3 μl | |
Mediciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.