Learn More
Invitrogen™ Kit de extracción de gel rápida PureLink™
Se proporcionan protocolos de purificación para centrifugación y vacío
Marca: Invitrogen™ K210025
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
El kit de extracción rápida de gel PureLink le permite purificar de manera rápida y eficaz fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa TAE o TBE con diversos porcentajes. El ADN se puede extraer y purificar a partir de geles de agarosa con diferentes puntos de fusión en ∽ 30 minutos mediante columnas de extracción rápida de gel PureLink basadas en membranas de sílice.
- Purificación de los fragmentos de ADN de geles de agarosa TAE y TBE con varios porcentajes y puntos de fusión
- Realización del procedimiento en aproximadamente 30 minutos
- Purificación sencilla de fragmentos de ADN de 40 bp a 10 kb a partir de los geles
- Obtención de una alta recuperación de fragmentos de ADN
- Unión y purificación de hasta 15 μg de ADN con una columna
- Purificación de fragmentos de ADN que son de alta calidad y presentación de un rendimiento fiable en PCR, digestión de enzimas de restricción, clonación y etiquetado
- El kit de extracción rápida de gel PureLink no está diseñado para purificar ADN plasmídico superhelicoidal ni ADN genómico a partir de geles de agarosa.
- Si se utiliza este kit, solo se podrán purificar fragmentos de ADN lineal a partir de los geles.
- Embalaje sostenible menos peligroso
Extracción de gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Todos los componentes del sistema de extracción rápida de geles PureLink™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, guarde todos los componentes a temperatura ambiente. Componentes: Tampón de solubilización de gel (L3) Tampón de lavado (W1) Tampón de elución (E5); (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) Columnas de extracción rápida de gel Tubos de lavado Tubos de recuperación |
|
Columna de centrifugación o vacío, columna de centrifugación de sílice | |
Secuenciación de última generación, clonación, secuenciación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
PureLink™ | |
250 preparaciones | |
Ácidos nucleicos en fragmentos de gel |
Kit | |
Fragmentos de ADN en cortes de gel de agarosa, Muestras de gel | |
Embalaje sostenible, menos peligroso | |
Bromuro de etidio, SYBR Safe | |
Kit de extracción de gel Quick | |
Temperatura ambiente | |
30 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.