Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Purification Wash Buffer W1
Se utiliza con el kit de purificación de PCR PureLink™
Marca:  Invitrogen™ K310006
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10091268
  • 29.92€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El tampón se activa mediante la adición de 160 ml de etanol al 100 %.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de lavado
Productos de PCR
No compatible con alto rendimiento (manual)
Tampón de lavado de purificación de PCR W1
Temperatura ambiente
Almacene el tampón de lavado a temperatura ambiente
ADN
PureLink™
40 mL
PureLink™