Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Desde el sedimento celular hasta el ADN ultrapuro en menos de una hora
287.00€ - 642.00€
Especificaciones
Tipo de columna Columna de filtro
Contenido y almacenamiento El Kit FP para plásmidos Maxiprep PureLink™ HiPure incluye tampón de equilibrio, tampón de resuspensión, tampón de lisis, tampón de precipitación, RNasa A, tampón de lavado, tampón de elución, tampón TE, columnas de filtro Hipure y un módulo del precipitador PureLink™ HiPure. El módulo del precipitador PureLink™ HiPure incluye precipitadores HiPure y jeringas de 5 y 30 ml. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente.
Formato Columna
Isolation Technology Resina de intercambio aniónico con filtro de eliminación de lisados y precipitador
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Ver más especificaciones
Includes: The PureLink HiPure Plasmid FP Maxiprep Kit includes Equilibration Buffer, Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, RNase A, Wash Buffer, Elution Buffer, TE Buffer, HiPure Filter Columns, and a PureLink HiPure Precipitator Module. The PureLink HiPure Precipitator Module includes HiPure Precipitators, and 5mL and 30mL syringes.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10651934
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K210027
25 preparaciones
642.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10256783
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K210026
10 preparaciones
287.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Grado de transfección. El kit FP (filtro y precipitador) para plásmidos Maxiprep PureLink HiPure aísla el ADN plasmídico. Con las columnas de filtro HiPure y los precipitadores HiPure suministrados en el kit, puede purificar el ADN plasmídico sin los pasos de centrifugación requeridos en los protocolos de aislamiento tradicionales. La calidad del ADN plasmídico purificado es equivalente a la obtenida con dos pases a través de gradientes de cloruro de cesio (el método más exigente para la purificación del ADN), de manera que es adecuado para la transfección y otras aplicaciones que requieren ADN plasmídico de alta pureza.
  • Protocolos simples: aclaración de lisados bacterianos y precipitación de isopropanol sin centrifugación
  • Resultados rápidos: desde el sedimento de células E. coli hasta el ADN plasmídico de alta pureza para transfección en unos 60 minutos
  • Gran producción: hasta 850 μg de plásmidos con un alto número de copias
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Especificaciones
Especificaciones
Columna de filtro
Columna
Cultivo bacteriano
ADN plasmídico
No compatible con alto rendimiento (manual)
> 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala)
Kit de maxipreparación de FP para plásmidos
ADN plasmídico
1 h
El Kit FP para plásmidos Maxiprep PureLink™ HiPure incluye tampón de equilibrio, tampón de resuspensión, tampón de lisis, tampón de precipitación, RNasa A, tampón de lavado, tampón de elución, tampón TE, columnas de filtro Hipure y un módulo del precipitador PureLink™ HiPure. El módulo del precipitador PureLink™ HiPure incluye precipitadores HiPure y jeringas de 5 y 30 ml. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente.
Resina de intercambio aniónico con filtro de eliminación de lisados y precipitador
15 ml
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
<40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC
PureLink™
Grado de transfección
PureLink™
1000 µg
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.