Learn More
Invitrogen™ Minikit de ADN genómico PureLink™
Ausencia de contaminación detectable debida al arrastre de proteínas o guanidina
56.50€ - 904.00€
Especificaciones
Isolation Technology | Columna de centrifugación de sílice |
---|---|
Báscula | Mini |
Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10593245
|
Invitrogen™
K182000 |
10 preparaciones |
56.50€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10053293
|
Invitrogen™
K182001 |
50 preparaciones |
215.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10458843
|
Invitrogen™
K182002 |
250 preparaciones |
904.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El minikit de ADN genómico PureLink proporciona extracciones de DNA genómico (ADNg) de alto rendimiento y gran pureza a partir de una gran variedad de tipos de muestras. Use este kit único para la purificación de ADN genómico a partir de sangre, tejidos, células, bacterias, hisopos y manchas de sangre, con un conocido formato de columnas de centrifugado para microcentrífugas con base de sílice.
- Flexibilidad del kit: un solo kit funciona con varios tipos y tamaños de muestras
- ADNg extraordinariamente limpio: mínima contaminación del producto de ADN, lo que garantiza el éxito de las aplicaciones posteriores
- Diseño mejorado: optimización del diseño de la columna de centrifugado y de la formulación del tampón para un mayor rendimiento y pureza
- Múltiples fuentes de muestras, un solo kit: componentes y protocolos optimizados
- El minikit de DNA genómico PureLink incluye los componentes y los protocolos que mejoran los ya de por sí sencillos y conocidos métodos de columna de centrifugación que se emplean actualmente.
- Las columnas presentan una nueva configuración para unirse al ADN y liberarlo de forma más eficiente.
- Cada origen de muestra utiliza un procedimiento de lisis especializado y un tampón de lisis optimizado formulado para mejorar la actividad de la proteinasa K y eliminar la contaminación proteica.
- Un tampón salino caotrópico promueve la unión estable de ADN a la resina de la columna, mientras que los potentes tampones de lavado eliminan todos los restos de proteínas y sal.
- El ADN se eluye en un tampón bajo en sal para permitir la estabilización del pH del ADN almacenado.
- Se espera una alta producción de ADNg de alta pureza (determinado mediante las mediciones de A260/A280), independientemente del tipo de muestra, desde bacterias hasta tejidos, sangre o células cultivadas
- Los tampones de lisis y lavado PureLink mejorados ayudan a proporcionar constantemente muestras de ADNg purificado con índices de lectura de absorbencia de ∽ 1,9 para A260/A280 y A260/A230
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, secuenciación epigenética, purificación de ADN genómico, análisis de metilación por secuenciación, secuenciación de última generación SOLiD™, purificación de muestras de secuenciación de última generación SOLiD™, preparación de muestras y genotecas para la secuenciación de última generación SOLiD™, secuenciación, ADNg a partir de células y tejidos animales, ADNg a partir de bacterias, ADNg a partir de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Columna de centrifugación de sílice | |
Mini | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.