Learn More
Invitrogen™ Solución de proteinasa K
Inactivar las nucleasas endógenas al aislar el ARN o el ADN
Marca: Invitrogen™ 4333793
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La proteinasa K del hongo Engyodontium album es una proteasa serina inespecífica que es útil para la digestión de proteínas en general.
- En un amplio intervalo de pH (actividad óptima entre 6,5 y 9,5)
- Bajo condiciones de desnaturalización (p. ej., en presencia de urea o SDS)
- En presencia de agentes de quelato metálico (p. ej., EDTA)
- En temperaturas comparativamente altas (la temperatura de digestión óptima es de 65°C)
Aplicaciones:
Eliminación de nucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN; preparación de cortes de tejido para la hibridación in situ.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Ensayos de Endodeoxyribonucleasa y exodeoxyribonucleasa; análisis de forma líquida para detectar la ausencia de actividad de ARNasa.
Definición de la unidad:
Una unidad de mAnson se describe como la cantidad de enzima que libera 1 μmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C usando hemoglobina como sustrato.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Almacenar en el refrigerador (2-8 °C). | |
5 ml | |
Mediciones |
Biología de la cromatina/Extracción de ARN/Extracción de ADN | |
Hielo húmedo | |
Proteinase K |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.