Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR Master Mix (2X)
Mezcla maestra para PCR de inicio en caliente Invitrogen™ para PCR rápida y fácil
85.75€ - 1532.00€
Especificaciones
Formato | Mezcla maestra o SuperMix |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15889844
|
Invitrogen™
14000012 |
50 reacciones |
85.75€
50 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15899844
|
Invitrogen™
14000013 |
200 reacciones |
334.00€
200 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15809854
|
Invitrogen™
14000014 |
1000 reacciones |
1532.00€
1000 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La ADN polimerasa de inicio en caliente Invitrogen™ Platinum™ Taq II está diseñada para el recocido de cebadores universal y una PCR rápida y sencilla con su combinación única de tampón innovador, Taq de alto rendimiento y tecnología de inicio en caliente líder.
- Tampón innovador: permite el protocolo de cebadores universal isoestabilizando las estructuras dúplex del molde de cebadores
- Taq modificada mediante ingeniería: proporciona un ciclo rápido y tolerancia a los inhibidores comunes
- Tecnología de inicio en caliente Platinum: garantiza una especificidad, sensibilidad y rendimiento superiores; permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente
- Tampón verde opcional: reduce el error de pipeteo con la carga directa de gel
Adicional:
- Inicio en caliente mediado por anticuerpos
- Protocolo de recocido universal
- Resistencia al inhibidor
Aplicaciones:
- Genotipado
- PCR de alto rendimiento
- Moldes ricos en GC
- PCR rápida
- Amplificación de muestras con pureza inferior a la óptima
- PCR directa con sangre
- PCR de ADN extraído de muestras de FFPE
- PCR de colonias
- PCR de genes bacterias 16S ARNr
Especificaciones
Mezcla maestra o SuperMix | |
Alto |
Para uso exclusivo en investigación