Learn More
Invitrogen™ PCRX Enhancer System
Sistema optimizado de tampón y codisolvente para simplificar la amplificación de la PCR
Marca: Invitrogen™ 11495017
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Includes: La solución de potenciador para PCRx consiste en un tampón de amplificación para PCRx 10X, la solución de potenciador para PCRx 10X y 50 mm de sulfato de magnesio.
Descripción
El sistema potenciador para PCRx se utiliza junto con las polimerasas de ADN para optimizar la PCR de moldes problemáticos y/o ricos en GC. La solución del potenciador para PCRx 10X con el tampón de amplificación para PCRx 10X ofrece una mayor especificidad del cebador, una concentración más amplia de magnesio, una temperatura de recocido más amplia y una termoestabilidad mejorada de las ADN polimerasas, como la ADN polimerasa Taq y la ADN polimerasa PlatinumPfx.
- 250 reacciones
PCR rica en GC, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
• 2 x 1 ml 10X solución potenciadora de PCRx • 1 x 1 ml 50 mm de MgSO4 • 2 x 1 ml 10X tampón de amplificación de PCRx Almacenar a -20 °C. |
|
Hielo seco | |
250 reacciones | |
ADN |
ADN polimerasa Platinum Taq, ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq, ADN polimerasa Taq | |
PCR estándar, Hot-start PCR | |
Componente separado |
Seguridad y manipulación
- PCRX Enhancer System
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-methylmorpholine-4-oxide
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.