Learn More
Invitrogen™ M13 Forward (-20) Primer
Los oligonucleótidos complementarios a una plantilla de ADN son necesarios para cebar la síntesis de ADN para la secuenciación de reacciones
Marca: Invitrogen™ N52002
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Todos los cebadores de secuenciación son no fosforilados y se suministran liofilizados.
- Desalado y purificado por filtración en gel
- Se analiza la función en reacciones de secuenciación automatizada
- Suministrado en cantidad de 2 μg
Secuenciación de Sanger, tecnología y accesorios de secuenciación de Sanger, secuenciación
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Primer | |
16-mer | |
Desalado, purificado por filtración en gel | |
M13 | |
Reacciones de secuenciación |
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C). | |
5´d[GTAAAACGACGGCCAG]3´ | |
Temperatura ambiente | |
2 μg | |
Liofilizado |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.